Principaux documents
CLS536025
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, Corning® 5360
18 EA
792,00 $
792,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
18 EA
792,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
792,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
Taille de l'obturateur
3
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ground joint or rubber stopper
Conditionnement
case of 18
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5360-25
Capacité
25 mL
Description générale
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.