CLS3606060F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 60 mL, porosity 4-5.5 μm
Synonyme(s) :
Corning® 36060
695,00 $
About This Item
695,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 36060-60F
Capacité
60 mL
Diam. du disque
40 mm
Dimension de pores
4-5.5 μm porosity