CLS36060150F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 150 mL, porosity 4-5.5 μm
Synonyme(s) :
Corning® 36060
840,00 $
About This Item
840,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 36060-150F
Capacité
150 mL
Diam. du disque
60 mm
Dimension de pores
4-5.5 μm porosity