Principaux documents
CLS36060150C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 150 mL, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 36060
4 EA
824,00 $
824,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
824,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
824,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 36060-150C
Capacité
150 mL
Diam. du disque
60 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity
Description générale
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.