Principaux documents
CLS30262L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 2,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3026
1 EA
251,00 $
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 20.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3026-2L
tol. measuring range
6.0 mL
Volume
2,000 mL
Description générale
Calibrated "to deliver".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.