CLS302525
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
523,00 $
About This Item
523,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-25
tol. measuring range
±5%
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Calibrated "to contain"
- double metric scale