Principaux documents
CLS302550
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
18 EA
549,00 $
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
18 EA
549,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-50
tol. measuring range
±5%
Volume
50 mL
Description générale
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.