Principaux documents
CLS302510
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
24 EA
633,00 $
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
633,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-10
tol. measuring range
±5%
Volume
10 mL
Description générale
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.