CLS3023500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3023
875,00 $
About This Item
875,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3023-500
tol. measuring range
2.0 mL
Volume
500 mL