CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Calibrated "to contain".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.