Principaux documents
Z532363
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 10 mL, accuracy: 0.10 mL
1 EA
85,10 $
85,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
85,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
85,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
female joint: ST/NS14/20
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.10 mL
Description générale
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC