Principaux documents
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
500 MG
331,00 $
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
331,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H10F5IO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.06
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informations légales
Product of CF Plus Chemicals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.