Principaux documents
CDS007336
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-amino-6-methyl-1-carboxymethyl-pyridin-2-one
AldrichCPR
10 MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
90,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H20N2O5
Poids moléculaire :
404.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(=O)N1CC(O)=O
InChI
1S/C23H20N2O5/c1-14-10-11-20(22(28)25(14)12-21(26)27)24-23(29)30-13-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-11,19H,12-13H2,1H3,(H,24,29)(H,26,27)
Clé InChI
HCWRQDDZALSSOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable