CBR02164
4-Ethynyl-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10N4
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
C#CC1=C(C)N(N=C1C)C
InChI
1S/C8H10N2/c1-5-8-6(2)9-10(4)7(8)3/h1H,2-4H3
Clé InChI
LSZCMIHELJFHCK-UHFFFAOYSA-N