Principaux documents
CBR00087
Sigma-Aldrich
4-(2-Morpholin-4-yl-2-oxoethoxy)aniline
AldrichCPR
1 G
452,00 $
452,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
452,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
452,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O=C(COC(C=C1)=CC=C1N)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H16N2O3/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15)14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9,13H2
Clé InChI
WGXAEWROXXXTPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informations légales
Product of ChemBridge Corp.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable