Principaux documents
C99752
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl cyanide
97%
Synonyme(s) :
Cycloheptanecarbonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C7H13CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Clé InChI
UIZRDFICGGONJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup