Principaux documents
C98500
Sigma-Aldrich
Cycloheptanecarboxylic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C7H13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4704 (lit.)
pb
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves