Documents
C91204
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl ether
98%
Synonyme(s) :
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
About This Item
Formule linéaire :
O(CH2CH2CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro Beilstein :
1746454
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clé InChI
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves