C81101
Cinnamoyl chloride
≥95.0%
Synonyme(s) :
trans-3-Phenylacryloyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Point d'ébullition
256-258 °C (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clé InChI
WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges