Key Documents
C63359
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Numéro Beilstein :
2045103
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
76-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable