10919
Fmoc isothiocyanate
≥98.0% (CHN)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9-Fluorenylmethyl isothiocyanatoformate
229,00 $
About This Item
229,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥85% (coupling to amines)
≥98.0% (CHN)
Solubilité
ethanol: soluble
Fluorescence
λex 264 nm; λem 313 nm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
isothiocyanate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N=C=S
InChI
1S/C16H11NO2S/c18-16(17-10-20)19-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
Clé InChI
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a starting material in the preparation of biologically relevant pharmacophores named N-aryl-N′-carboalkoxy guanidines.[1]
- In one of the intermediate steps for the synthesis of N-aryl-N-thiazolyl derivatives.[2]
- To synthesize cyclic isothiourea derivatives as potent neuropeptide Y (NPY) Y1 receptor antagonists.[3]
- To prepare 2-aminothiazoles,[4] aminobenz-imidazole conjugated thiazoles,[5] and thiazole derived cyclopeptides[6].
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable