Principaux documents
C60007
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid
98%
100 G
61,30 $
61,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
61,30 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.56
Beilstein:
783626
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
180-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Ahmad Toufic Kabbani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(3), 446-450 (2007-03-03)
Copper and cobalt complexes with 4-chloro-3-nitrobenzoate (ClNBz) and the nitrogen ligands 1,3-diaminopropane (1,3-DAP) or o-phenylenediamine (o-PDA), were prepared and characterized. The complexes [Cu(ClNBz)2(1,3-DAP)] (1), [Cu(ClNBz)(o-PDA)]Cl (2), [Co(ClNBz)2(1,3-DAP)] (3) and [Co(ClNBz)2(o-PDA)2] (4) were characterized by FTIR, UV-Visible absorption, elemental analysis and
Elastic and bendable caffeine cocrystals: implications for the design of flexible organic materials.
Soumyajit Ghosh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(41), 10319-10323 (2012-09-13)
B D'eng et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 29(6), 113-117 (1983-11-01)
Hepatotoxic effects of 4-chloro-3-nitrobenzoic acid (x-NBA), 3-nitrobenzoic acid (NBA) and 4-chlorobenzoic acid (CBA) were studied at the doses corresponding to LD50, 1/10 LD50 and 1/50 LD50. The toxic effects were estimated by monitoring alterations in activity of protein-synthesizing system in