Principaux documents
C48805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylquinoline
99%
Synonyme(s) :
2-Chlorolepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro Beilstein :
118333
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Point d'ébullition
296 °C (lit.)
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Clé InChI
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable