C70401
2-Chloroquinoline
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
266-267 °C (lit.)
Pf
34-37 °C (lit.)
Densité
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clé InChI
OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup