Principaux documents
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl ethyl ether
99%
Synonyme(s) :
2-Ethoxyethyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2OCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.57
Beilstein:
1731361
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
107 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup