241628
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
97%
Synonyme(s) :
Dichlorotriethylene dioxide, Tri(ethylene glycol) dichloride, ‘Triglycol dichloride’
77,90 $
About This Item
77,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
235 °C (lit.)
Densité
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
Clé InChI
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup