Principaux documents
C27107
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Densité
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is