Principaux documents
C112437
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone oxime
97%
About This Item
Formule linéaire :
C5H8(=NOH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
53-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O\N=C1/CCCC1