Documents
700233P
Avanti
β-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α,6β,7β-triol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.57
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3