BR92839
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 300 mL
Synonyme(s) :
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Joint
joint neck50 mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 92839
Capacité
300 mL
Volume
300 mL