Principaux documents
CLS49802L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
1 EA
55,70 $
8 EA
343,00 $
55,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
55,70 $
8 EA
343,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
55,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
Joint
joint stopper10
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
subdivision 200 mL
Conditionnement
pack of 1
case of 8
Fabricant/nom de marque
Corning 4980-2L
Disponibilité
not available in EU
Plage de mesure du volume
600-1,800 mL
Capacité
2,000 mL
Description générale
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Autres remarques
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.