Principaux documents
M9561
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
V-bottom clear wells
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
100 EA
438,00 $
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
438,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
V-bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 651160
Taille
96 wells
Volume des puits
234 μL
Volume de travail par puits
20-200 μL
Description générale
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 20-200 μL; maximum volume 234 μL. Well surface area 0.28 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Autres remarques
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Adéquation
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informations légales
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH