BR780730
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottle, non-sterile
Synonyme(s) :
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 780730
Capacité
0.5 mL
Diam. du tube
13 mm