Principaux documents
BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
1 EA
330,00 $
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
330,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
with knob lid
Fabricant/nom de marque
BRAND 65031
Diamètre nominal × D.E. × H
150 mm × 215 mm × 233 mm
Catégories apparentées
Description générale
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG