Principaux documents
BR65824
BRAND® dessicator sealing ring
for nominal size 250 mm
Synonyme(s) :
Accessories, Sealing ring
1 EA
38,50 $
38,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
38,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
38,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(polychloroprene)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 65824
Description générale
The BRAND® Desiccator Sealing Ring is a crucial component designed specifically for use with PC/PP desiccators. This sealing ring ensures an airtight fit, enhancing the efficiency of moisture control within your desiccation system.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG