CLS3081200
Pyrex® large knob top desiccators
5.8L large top desiccator, complete, 1/cs
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
821,00 $
About This Item
821,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 3081-200
Hauteur
309 mm
Capacité
5.8 L
P de la chambre
115 mm
D.I. du collier
223.5 mm
Diam. de la plaque/du plateau
190 mm
Adéquation
suitable for (general analytical work)