Principaux documents
BR458023
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 3
Synonyme(s) :
Filter, Filter crucible
10 EA
489,00 $
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
489,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 458023
Capacité
30 mL
Dimension de pores
16-40 μm
Description générale
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG