Principaux documents
BR36228
BRAND® measuring flask
capacity 50 mL, GL 18
Synonyme(s) :
PFA, Plastics, Volumetric flasks
1 EA
315,00 $
315,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
315,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
315,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PFA
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND 36228
Capacité
50 mL
Raccords
GL 18
Description générale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG