BR36238
BRAND® measuring flask
capacity 100 mL, GL 18
Synonyme(s) :
PFA, Plastics, Volumetric flasks
390,00 $
About This Item
390,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PFA
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND 36238
Capacité
100 mL
Raccords
GL 18
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Can be autoclaved, even at 121ºC
- Easy to clean
- The PFA screw cap has a molded seal ring.
- Batch calibration certified