BR28935
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-485 mm pipettes
139,00 $
About This Item
139,00 $
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 315-485 mm pipettes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 28935