Principaux documents
BR23756
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
1 EA
199,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
199,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
Schellbach stripe
graduated in white
Fabricant/nom de marque
BRAND 23756
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Taille du flacon
1000 mL
Taille de la burette
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG