Principaux documents
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Synonyme(s) :
Bottles, Storage Bottles
1 EA
90,10 $
90,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
90,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
90,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Joint
joint threaded neck
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 130974
Capacité
10 L
Diam. × H
210 mm × 395 mm
Volume
10 L
10000 mL
Description générale
With screw cap and carrying handle.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG