Principaux documents
BR128954
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Bottles, PFA, Plastics
1 EA
334,00 $
334,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
334,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
334,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (S28)
Caractéristiques
autoclavable
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 128954
Capacité
500 mL
Diam. × H
76 mm × 190 mm
Description générale
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG