Principaux documents
BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
Synonyme(s) :
Test tubes, Tubes
2000 EA
207,00 $
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2000 EA
207,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
Description
RCF max - 2000
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 2,000 × g
graduations: no
Conditionnement
pack of 3000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114715
Diam. × L
16 mm × 100 mm
Description générale
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
Caractéristiques et avantages
Excellent sample visibility
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG