BR10014
BRAND® compact burette ′Economy′ SILBERBRAND
capacity 50 mL, with PTFE stopcock and PP tip
Synonyme(s) :
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 10014
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
L de la burette
710 mm
Capacité
50 mL