BAF378400000
Sampling spatula, polypropylene
non-sterile
42,70 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
About This Item
42,70 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37840-0000
L × l × H
152 mm × 19 mm × 13 mm
L totale
9 in.
Catégories apparentées
Description générale
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Non-sterile
- Use different spatula for different materials to reduce cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging