BAF175750040
Snap Cap Vials
capacity 148 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Conditionnement
pack of 72 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17575-0040
Capacité
148 mL
Diam. du tube
49 mm
Type de liaison
non-treated surface