Principaux documents
BAF175750030
Snap Cap Vials
capacity 111 mL
72 EA
229,00 $
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EA
229,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Conditionnement
pack of 72 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17575-0030
Capacité
111 mL
Diam. du tube
49 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).