Documents
B91757
Sigma-Aldrich
tert-Butylcyclohexane
≥99%
Synonyme(s) :
2-Cyclohexyl-2-methylpropane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.27
Numéro Beilstein :
1900578
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pression de vapeur
5 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
167 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N