Principaux documents
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
Synonyme(s) :
Isopropenyl bromide
10 G
175,00 $
50 G
616,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
175,00 $
50 G
616,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(Br)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.98
Beilstein:
1731926
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
5.05 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4436 (lit.)
pb
47-49 °C (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
Clé InChI
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves